Tlačiť
Silicone oil, 60000 cSt, fluid, Dow Corning Corporation 200®, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Polyphenyl-methylsiloxane
M-Clarity™ quality level = MQ100
181838-1L 181838-250ML
SIAL181838-1LEA 241.54 EUR
SIAL181838-1L SIAL181838-250ML
Silicone oil, 60000 cSt, fluid, Dow Corning Corporation 200®, Sigma-Aldrich®
Silicone oil
Hustota: 0.98 g/mL (25 °C)
Číslo MDL: MFCD00132673
Číslo CAS: 63148-62-9