Tlačiť
Platinum iridium alloy (90:10 w%), wire, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
42678.BQ 42678.BU 42678.BY
42678.BQEA 846.77 EUR
42678.BQ 42678.BU 42678.BY
Platinum iridium alloy (90:10 w%), wire, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Molecular Formula: Pt:Ir; 90:10 wt% Physical Form: ≈0.85g/5cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD02091683