Tlačiť
Benzalkoniumchlorid 50% (w/w) in aqueous solution (alkyl distribution C8-C16)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Quaternary ammonium compounds, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chlorides, Alkylbenzyldimethylammonium chloride
263820010 263820025
ACRO263820010EA 215.4 EUR
ACRO263820010 ACRO263820025
Benzalkoniumchlorid 50% (w/w) in aqueous solution (alkyl distribution C8-C16)
Benzalkoniumchlorid
Vzorec: C₆H₅CH₂N(CH₃)₂RCl (R=C₈H₁₇ to C₁₈H₃₇)
Hustota: 0,98 g/cm³
Teplota vzplanutia: 105 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00145757
Číslo CAS: 8001-54-5
EINECS: 264-151-6
OSN: 1760
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Titration Argentometric 49 to 52 % (based on M.W.= 352.5)
pH 6 to 9 (10 % in water)
Impurity ≤2 % Free amine + amine HCl (M.W.= 226/262.5)