Nickel chromium alloy (80:20 w%) ≥99% (metals basis), wire, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
40438.G9
40438.H4
40438.H9
40438.G9EA
98.28
EUR
40438.G9
40438.H4
40438.H9
Nickel chromium alloy (80:20 w%) ≥99% (metals basis), wire, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Nickel chromium alloy (80:20 w%)
Purity: 99%
CAS No.: 11106-97-1
Molecular Formula: Ni:Cr; 80:20 wt%
Physical Form: ≈6.6g/m
Odour: Odourless
Skladovacia teplota:
Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00673110 Číslo CAS: 11106-97-1 |