Tlačiť
Nickel chromium alloy (80:20 w%), wire, Ø 0.143 mm (0.0056 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
13966.H4 13966.H9
13966.H4EA 47.73 EUR
13966.H4 13966.H9
Nickel chromium alloy (80:20 w%), wire, Ø 0.143 mm (0.0056 in)
Nickel chromium alloy (80:20 w%)
CAS No.: 11106-97-1 Molecular Formula: Ni:Cr; 80:20 wt% Physical Form: ≈0.14g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00673110
High resistivity material for electronics industry
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00673110
Číslo CAS: 11106-97-1