Nickel chromium alloy (80:20 w%), wire, Ø 0.143 mm (0.0056 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
13966.H4
13966.H9
13966.H4EA
47.73
EUR
13966.H4
13966.H9
Nickel chromium alloy (80:20 w%), wire, Ø 0.143 mm (0.0056 in)
Nickel chromium alloy (80:20 w%)
CAS No.: 11106-97-1
Molecular Formula: Ni:Cr; 80:20 wt%
Physical Form: ≈0.14g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00673110
High resistivity material for electronics industry
Skladovacia teplota:
Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00673110 Číslo CAS: 11106-97-1 |