Tlačiť
Acrylamide : Bisacrylamide (37.5:1) 30% in aqueous solution
Dodávateľ: PanReac AppliChem
Nebezpečí
Synonymá: Acrylamide-Bis
A3626.0500 A3626.1000
A3626.0500EA 122.74 EUR
A3626.0500 A3626.1000
Acrylamide : Bisacrylamide (37.5:1) 30% in aqueous solution
Acrylamide : Bisacrylamide
Hustota: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00080848
OSN: 3426
ADR: 6.1,III