Tlačiť
(±)-3-Butyne-2-ol 55% ∼7.5 mol/l vodný roztok for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20230.0100 8.20230.0500
8.20230.0100EA 44.52 EUR
8.20230.0100 8.20230.0500
(±)-3-Butyne-2-ol 55% ∼7.5 mol/l vodný roztok for synthesis, Sigma-Aldrich®
(±)-3-Butyne-2-ol
Vzorec: C₄H₆O
Hustota: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004541
Číslo CAS: 2028-63-9
EINECS: 217-978-1
OSN: 2929
ADR: 6.1 (3),II