Tlačiť
3-Mercapto-1,2-propanediol 90% 90%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: alpha-Thioglycerol, α-Monothioglycerol, Monothioglycerol, (±)-3-Mercapto-1,2-dihydroxy propane, 1-Thioglycerol, (±)-α-Monothioglycerine, (±)-1-Thioglycerine, (±)-3-Mercapto-1,2-propanediol
125520250 125521000 125525000
ACRO125520250EA 60.57 EUR
ACRO125520250 ACRO125521000 ACRO125525000
3-Mercapto-1,2-propanediol 90% 90%
3-Mercapto-1,2-propanediol
Vzorec: C₃H₈O₂S
Teplota varu: 118 °C (5 mmHg)
Hustota: 1,23 g/cm³
Teplota vzplanutia: >112 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004879
Číslo CAS: 96-27-5
EINECS: 202-495-0
OSN: 2810
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Viscous solution
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodimetric ≥88 %
HPLC ≥96.0 %