Tlačiť
Lactic acid 90% 90, TECHNICAL
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: DL-Lactic acid, 2-Hydroxypropionic acid, 2-Hydroxypropanoic acid
20366.293EA 100.54 EUR
20366.293 20366.464
Lactic acid 90% 90, TECHNICAL
Lactic acid
Vzorec: H₃CCH(OH)COOH
Mw: 90.08 g/mol
Teplota tavenia: 53 °C
Hustota: 1.11…1.21 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004520
Číslo CAS: 50-21-5
EINECS: 200-018-0
Merck Index: 13,05351
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 90 %