Tlačiť
Lactic acid 90% ≥90%, GPR RECTAPUR®, pure
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: DL-Lactic acid, 2-Hydroxypropionic acid, 2-Hydroxypropanoic acid
20356.298EA 85.72 EUR
20356.298 20356.323
Lactic acid 90% ≥90%, GPR RECTAPUR®, pure
Lactic acid
Vzorec: H₃CCH(OH)COOH
Mw: 90.08 g/mol
Teplota tavenia: 53 °C
Hustota: 1.11…1.21 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004520
Číslo CAS: 50-21-5
EINECS: 200-018-0
Merck Index: 13,05351
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 90 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm