Tlačiť
Lactic acid ≥85%, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ300
SIALW261114-5KG-KEA 328.83 EUR
SIALW261114-5KG-K SIALW261114-10KG-K SIALW261114-1KG-K
Lactic acid ≥85%, Sigma-Aldrich®
Lactic acid
Vzorec: H₃CCH(OH)COOH
Mw: 90,08 g/mol
Teplota varu: 122 °C (20 hPa)
Hustota: 1,11…1.21 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004520
Číslo CAS: 50-21-5
EINECS: 200-018-0