Tlačiť
Lactic acid 85% 85, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: DL-Lactic acid, 2-Hydroxypropionic acid, 2-Hydroxypropanoic acid
MQ300
W261106-10KG-K W261106-1KG-K W261106-25KG-K
SIALW261106-10KG-KEA 366.51 EUR
SIALW261106-10KG-K SIALW261106-1KG-K SIALW261106-25KG-K
Lactic acid 85% 85, Sigma-Aldrich®
Lactic acid
Vzorec: H₃CCH(OH)COOH
Mw: 90.08 g/mol
Hustota: 1.11…1.21 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004520
Číslo CAS: 50-21-5
EINECS: 200-018-0
Merck Index: 13,05351