Lactic acid 10% vodný roztok
Dodávateľ: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
|
Nebezpečí
|
OXOISR0021HEA
79.03
EUR
OXOISR0021H
OXOISR0021K
Lactic acid 10% vodný roztok
Lactic acid
Vzorec:
H₃CCH(OH)COOH Mw: 90,08 g/mol Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004520 Číslo CAS: 50-21-5 EINECS: 200-018-0 |