Tlačiť
Starch (from wheat), Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
S5127-100G S5127-500G S5127-5KG
SIALS5127-100GEA 38.79 EUR
SIALS5127-100G SIALS5127-500G SIALS5127-5KG
Starch (from wheat), Sigma-Aldrich®
Starch
Vzorec: (C₆H₁₀O₅)n
Hustota: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00082026
Číslo CAS: 9005-25-8
EINECS: 232-679-6