Tlačiť
Starch (from corn), Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
S4180-100G S4180-1KG S4180-500G
SIALS4180-100GEA 84.64 EUR
SIALS4180-100G SIALS4180-1KG SIALS4180-500G
Starch (from corn), Sigma-Aldrich®
Starch
Vzorec: (C₆H₁₀O₅)n
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00082026
Číslo CAS: 9005-25-8
EINECS: 232-679-6