Tlačiť
Škrob, rozpustný Potato, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Starch, Vitex® iodine indicator, Amylodextrin
MQ200
S2004-1KG S2004-500G
SIALS2004-1KGEA 330.86 EUR
SIALS2004-1KG SIALS2004-500G
Škrob, rozpustný Potato, Sigma-Aldrich®
Škrob, rozpustný
Vzorec: (C₆H₁₀O₅)n
Mw: 162.14
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00082026
Číslo CAS: 9005-84-9
EINECS: 232-686-4
Merck Index: 13,08878