Tlačiť
Škrob, rozpustný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Starch, Vitex® iodine indicator, Amylodextrin
MQ200
S9765-100G S9765-1KG S9765-250G S9765-500G
SIALS9765-100GEA 57.68 EUR
SIALS9765-100G SIALS9765-1KG SIALS9765-250G SIALS9765-500G
Škrob, rozpustný, Sigma-Aldrich®
Škrob, rozpustný
Vzorec: (C₆H₁₀O₅)n
Mw: 162.14
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00082026
Číslo CAS: 9005-84-9
EINECS: 232-686-4
Merck Index: 13,08878