Tlačiť
Škrob, rozpustný, AnalaR NORMAPUR® zA
Dodávateľ: VWR Chemicals
Synonymá: Starch, Vitex® iodine indicator, Amylodextrin
21153.135EA 23.51 EUR
21153.135 21153.181 21153.237 21153.290 21153.460
Škrob, rozpustný, AnalaR NORMAPUR® zA
Škrob, rozpustný
Vzorec: (C₆H₁₀O₅)n
Mw: 162.14
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00082026
Číslo CAS: 9005-84-9
EINECS: 232-686-4
Merck Index: 13,08878
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White fine powder
pH (2 %) 5,5 - 7,5
Sensitivity Passes test
Ignition residue Max. 0.4 %
Loss on drying (105°C; 2 h) Max. 10 %
Reducing substances (as C12H22O11) Max. 0.7 %