Tlačiť
Škrob, rozpustný Potato, TECHNICAL
Dodávateľ: VWR Chemicals
Synonymá: Starch, Vitex® iodine indicator, Amylodextrin
21152.234EA 74.5 EUR
21152.234 21152.291
Škrob, rozpustný Potato, TECHNICAL
Škrob, rozpustný
Vzorec: (C₆H₁₀O₅)n
Mw: 162.14
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00082026
Číslo CAS: 9005-84-9
EINECS: 232-686-4
Merck Index: 13,08878
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Water Max. 20.5 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Pb (Lead) Max. 0.5 ppm