Tlačiť
Škrob, rozpustný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Starch, Vitex® iodine indicator, Amylodextrin
MQ100
33615-1KG 33615-250G
SIAL33615-1KGEA 421.39 EUR
SIAL33615-1KG SIAL33615-250G
Škrob, rozpustný, Sigma-Aldrich®
Škrob, rozpustný
Vzorec: (C₆H₁₀O₅)n
Mw: 162.14
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00082026
Číslo CAS: 9005-84-9
EINECS: 232-686-4
Merck Index: 13,08878