Tlačiť
Škrob, rozpustný ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Starch, Vitex® iodine indicator, Amylodextrin
424490020 424491000 424495000 424490100
ACRO424490020EA 453.84 EUR
ACRO424490020 ACRO424491000 ACRO424495000 ACRO424490100
Škrob, rozpustný ACS
Škrob, rozpustný
Vzorec: (C₆H₁₀O₅)n
Mw: 162.14
Teplota tavenia: 256…258 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00082026
Číslo CAS: 9005-84-9
EINECS: 232-686-4
Merck Index: 13,08878
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility Passes test
Residue after ignition ≤0.4 %
pH 5.0 to 7.0 (2 % solution at 25.0°C)
Sensitivity Passes test