Tlačiť
Škrob, rozpustný analysis_for
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Starch, Vitex® iodine indicator, Amylodextrin
177130010 177132500 177130050
ACRO177130010EA 257.96 EUR
ACRO177130010 ACRO177132500 ACRO177130050
Škrob, rozpustný analysis_for
Škrob, rozpustný
Vzorec: (C₆H₁₀O₅)n
Mw: 162.14
Teplota tavenia: 256…258 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00082026
Číslo CAS: 9005-84-9
EINECS: 232-686-4
Merck Index: 13,08878
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 %
Sulfated ash ≤0.5 %
Identification Positive
pH 5 to 7.5 (2 % at 25°C)
Sensitivity Passes test