Agaróza D1-LE for molecular biology
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
H26855.14
H26855.22
H26855.36
H26855.14EA
143.2
EUR
H26855.14
H26855.22
H26855.36
Agaróza D1-LE for molecular biology
Agaróza
CAS No.: 9012-36-6
MDL No.: MFCD00081294
Teplota tavenia:
60…90 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00081294 Číslo CAS: 9012-36-6 EINECS: 232-731-8 |