Tlačiť
Agaróza MS8 Molecular sieve grade, for small DNA fragments
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
H26738.14 H26738.22
H26738.14EA 210.69 EUR
H26738.14 H26738.22
Agaróza MS8 Molecular sieve grade, for small DNA fragments
Agaróza
CAS No.: 9012-36-6 MDL No.: MFCD00081294
Teplota tavenia: 60…90 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00081294
Číslo CAS: 9012-36-6
EINECS: 232-731-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=526c20a29610acf6900f898ff245c5602558c785&vid=ae34e4c76a4d7838d4dc9501397f6741b1b97d5e&prid=web&clid=SAPDAM