Agaróza LM, low melting for recovery of samples after separation
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
H26417.06
H26417.14
H26417.22
H26417.06EA
81.83
EUR
H26417.06
H26417.14
H26417.22
Agaróza LM, low melting for recovery of samples after separation
Agaróza
CAS No.: 9012-36-6
MDL No.: MFCD00081294
Teplota tavenia:
60…90 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00081294 Číslo CAS: 9012-36-6 EINECS: 232-731-8 |