Tlačiť
Agaróza ME for electrophoresis of macromolecules
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A16693.06 A16693.14
A16693.06EA 44.52 EUR
A16693.06 A16693.14
Agaróza ME for electrophoresis of macromolecules
Agaróza
CAS No.: 9012-36-6 MDL No.: MFCD00081294
Teplota tavenia: 60…90 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00081294
Číslo CAS: 9012-36-6
EINECS: 232-731-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=526c20a29610acf6900f898ff245c5602558c785&vid=ae34e4c76a4d7838d4dc9501397f6741b1b97d5e&prid=web&clid=SAPDAM