Agaróza for electrophoresis medium-low electroendosmosis (EEO) (Mr = 0.12)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
400410250
400411000
400415000
ACRO400410250EA
114.32
EUR
ACRO400410250
ACRO400411000
ACRO400415000
Agaróza for electrophoresis medium-low electroendosmosis (EEO) (Mr = 0.12)
Agaróza
Teplota tavenia:
60 - 90 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00081294 Číslo CAS: 9012-36-6 EINECS: 232-731-8 |
|
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White to cream Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 86.5 to 89.5 °C (1.5% gel) |
Water | ≤7 % (K.F.) |
Gel strength | ≥2500 g/cm² (1.5% gel) |
Gel point | 34.5 to 37.5 °C (1.5% gel) |
Electroendosmosis | 0.05 to 0.13 (EEO) |
Ash | ≤0.5 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.2 % |