Agaróza for electrophoresis low electroendosmosis (EEO) (Mr <= 0.10)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
159820100
159820250
159821000
ACRO159820100EA
50.47
EUR
ACRO159820100
ACRO159820250
ACRO159821000
Agaróza for electrophoresis low electroendosmosis (EEO) (Mr <= 0.10)
Agaróza
Skladovacia teplota:
Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00081294 Číslo CAS: 9012-36-6 EINECS: 232-731-8 |
|
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤10 % |
Gel strength | ≥800 g/cm² (1% gel) |
Gel point | 34 to 45°C |
Electroendosmosis | ≤0.12 (-Mr) |
Sulfate (SO4) | ≤0.3 % |