Tlačiť
Cellulose, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
C6429-500G C6429-5KG
SIALC6429-500GEA 74.61 EUR
SIALC6429-500G SIALC6429-5KG
Cellulose, Sigma-Aldrich®
Cellulose
Vzorec: (C₁₂H₂₂O₁₁)n
Teplota tavenia: 260…270 °C
Hustota: 1,27…1.6 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00081512
Číslo CAS: 9004-34-6
EINECS: 232-674-9
Merck Index: 13,01977