Tlačiť
Cellulose MN 301 TLC
Dodávateľ: MACHEREY-NAGEL
Synonymá: Microcrystallinecellulose
816250.1 816250.5
MANA816250.1EA 143.4 EUR
MANA816250.1 MANA816250.5
Cellulose MN 301 TLC
Cellulose
Cellulose adsorbent for thin-layer chromatography.
  • Native fibrous cellulose
  • Standard grade
Vzorec: (C₁₂H₂₂O₁₁)n
Mw: 342.3
Teplota tavenia: 260…270 °C
Hustota: 1.27…1.6 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00081512
Číslo CAS: 9004-34-6
EINECS: 232-674-9
Merck Index: 13,01977
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Fibre length (95 %) 2 – 20 μm
Average degree of polymerization 400 – 500
Specific surface acc. to Blaine 15000 cm²/g
Fe ≤20 ppm
Cu ≤6 ppm
P ≤7 ppm
CH₂Cl₂ extract ≤0,25 %
Residue on ignition at 850 °C ≤1500 ppm