Tlačiť
Cellulose, Avicel
Dodávateľ: MACHEREY-NAGEL
Synonymá: Microcrystallinecellulose
815290.1 815290.5
MANA815290.1EA 92.93 EUR
MANA815290.1 MANA815290.5
Cellulose, Avicel
Cellulose
Vzorec: (C₁₂H₂₂O₁₁)n
Mw: 342.3
Teplota tavenia: 260…270 °C
Hustota: 1.27…1.6 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00081512
Číslo CAS: 9004-34-6
EINECS: 232-674-9
Merck Index: 13,01977