Tlačiť
Cellulose, microcrystalline
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A17730.36 A17730.0C A17730.0E
A17730.36EA 98.28 EUR
A17730.36 A17730.0C A17730.0E
Cellulose, microcrystalline
Cellulose
CAS No.: 9004-34-6 Physical Form: Powder Appearance: White Merck Reference: 14,1965 MDL No.: MFCD00081512
Vzorec: (C₁₂H₂₂O₁₁)n
Teplota tavenia: 260…270 °C
Hustota: 1,27…1.6 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00081512
Číslo CAS: 9004-34-6
EINECS: 232-674-9
Merck Index: 14,1965