Streptomycin sulphate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
S6501-5G
S6501-25G
S6501-100G
S6501-1KG
S6501-50G
SIALS6501-5GEA
41.26
EUR
SIALS6501-5G
SIALS6501-25G
SIALS6501-100G
SIALS6501-1KG
SIALS6501-50G
Streptomycin sulphate, Sigma-Aldrich®
Streptomycin sulphate
Vzorec:
C₂₁H₃₉N₇O₁₂·1.5H₂SO₄ Mw: 1457.4 Teplota tavenia: 250 Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00037023 Číslo CAS: 3810-74-0 EINECS: 223-286-0 OSN: 2811 ADR: 6.1 III Merck Index: 12,08983 |