Tlačiť
Streptomycin sulphate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
S6501-5G S6501-25G S6501-100G S6501-1KG S6501-50G
SIALS6501-5GEA 41.26 EUR
SIALS6501-5G SIALS6501-25G SIALS6501-100G SIALS6501-1KG SIALS6501-50G
Streptomycin sulphate, Sigma-Aldrich®
Streptomycin sulphate
Vzorec: C₂₁H₃₉N₇O₁₂·1.5H₂SO₄
Mw: 1457.4
Teplota tavenia: 250
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00037023
Číslo CAS: 3810-74-0
EINECS: 223-286-0
OSN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,08983