Tlačiť
Neomycin trisulphate salt hydrate, powder, BioReagent cell culture reagent, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
N6386-100G N6386-25G N6386-5G
SIALN6386-100GEA 470.12 EUR
SIALN6386-100G SIALN6386-25G SIALN6386-5G
Neomycin trisulphate salt hydrate, powder, BioReagent cell culture reagent, Sigma-Aldrich®
Neomycin trisulphate salt hydrate
Vzorec: C₂₃H₄₆N₆O₁₃·₃H₂SO₄·xH₂O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00150829
Číslo CAS: 1405-10-3
EINECS: 215-773-1
Merck Index: 12,06542