L(-)-Mannose ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A17722.01
A17722.03
A17722.06
A17722.01EA
65.38
EUR
A17722.01
A17722.03
A17722.06
L(-)-Mannose ≥99%
L(-)-Mannose
Purity: 99%
CAS No.: 10030-80-5
Molecular Formula: C6H12O6
Formula Weight: 180.16
Melting Point: 129-131°
Beilstein Reference: 1724628
Vzorec:
C₆H₁₂O₆ Teplota varu: 376 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 129…131 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00136021 Číslo CAS: 10030-80-5 EINECS: 233-080-2 |