Tlačiť
L(-)-Mannose 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
227590010 227592500 227590050
ACRO227590010EA 190.53 EUR
ACRO227590010 ACRO227592500 ACRO227590050
L(-)-Mannose 99+%
L(-)-Mannose
Vzorec: C₆H₁₂O₆
Teplota varu: 376 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 129…131 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00136021
Číslo CAS: 10030-80-5
EINECS: 233-080-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥99.0 % (ELSD)
Specific optical rotation -13.5° to -15.5° (20°C, 589 nm) (c=4, water, NH3)
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm