D(-)-Fruktóza Ph. Eur.
Dodávateľ: VWR Chemicals
24282.290EA
102.69
EUR
24282.290
24282.368
24282.461
D(-)-Fruktóza Ph. Eur.
D(-)-Fruktóza
Vzorec:
C₆H₁₂O₆ Teplota varu: 552 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 100…110 °C Hustota: 1,59 g/cm³ (20 °C. OECD 109) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00148910 Číslo CAS: 57-48-7 EINECS: 200-333-3 Merck Index: 13,04295 |
|
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Colourless crystals |
Identification A | Passes test |
Identification B | Passes test |
Identification C | Passes test |
Identification D | Passes test |
Appearance of solution | Passes test |
Acidity or alkalinity | Passes test |
Spec. opt. rotation (calc. on anhydrous) | -93.5 to -91 deg |
Foreign sugars | Passes test |
5-Hydroxymethylfurfural + related subst. | Passes test |
Ba (Barium) | Passes test |
Lead in sugars | Max. 0.5 ppm |
Water | Max. 0.5 % |
Sulphated ash | Max. 0.1 % |
Residual solvents | Passes test |