Tlačiť
D(-)-Fruktóza 99, high_purity
Dodávateľ: VWR Chemicals
Synonymá: D(-)-Levulose, (3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, β-D-(-)-Fructose, Fructose
0226-1KGEA 107.35 EUR
0226-1KG 0226-5KG 0226-12KG
D(-)-Fruktóza 99, high_purity
D(-)-Fruktóza
Vzorec: C₆H₁₂O₆
Mw: 180.16
Teplota varu: 552
Teplota tavenia: 100…110 °C
Hustota: 1.59 g/cm³ (20 °C. OECD 109)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00148910
Číslo CAS: 57-48-7
EINECS: 200-333-3
Merck Index: 13,04295
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75b7558f89edf5a510410c383e1da6b2e89ccf17&vid=3ef183bf6d7a20360c09d7ffd529fd2a227d04c1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Arsenic <= 0.0001%
Calcium & Magnesium <= 0.005%
Chloride <= 0.018%
Heavy Metals (as Pb) <= 0.0005%
Loss on Drying <= 0.5%
Purity >= 99%
Residue on Ignition <= 0.5%
Sulphate <= 0.025%