Tlačiť
D(-)-Arabinóza ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A10357.09 A10357.18 A10357.30 A10357.PG
A10357.09EA 44.12 EUR
A10357.09 A10357.18 A10357.30 A10357.PG
D(-)-Arabinóza ≥99%
D(-)-Arabinóza
Vzorec: C₅H₁₀O₅
Teplota tavenia: 154…158 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00135608
Číslo CAS: 10323-20-3
EINECS: 233-708-5