Tlačiť
D(-)-Arabinóza 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
161450250 161451000
ACRO161450250EA 93.86 EUR
ACRO161450250 ACRO161451000
D(-)-Arabinóza 99+%
D(-)-Arabinóza
Vzorec: C₅H₁₀O₅
Teplota tavenia: 152…160 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00135608
Číslo CAS: 28697-53-2
EINECS: 233-708-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.1 %
HPLC ≥99.0 % (ELSD)
Specific optical rotation -101.0° to 106.0° (20°C, 589 nm) (c=4, H2O) (after 24 h)