Tlačiť
D(+)-Xylóza 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
141001000 141005000 141000025
ACRO141001000EA 123.95 EUR
ACRO141001000 ACRO141005000 ACRO141000025
D(+)-Xylóza 99+%
D(+)-Xylóza
Vzorec: C₅H₁₀O₅
Teplota varu: 331 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 148…153 °C
Hustota: 1,525 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00151475
Číslo CAS: 58-86-6
EINECS: 200-400-7
Merck Index: 13,10142
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f045c9c134fcd7d287b95738095c40d429a173e&vid=447bd80bb2f3ca1cb52dc711d0957e9ab6e2f84d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.2 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.2 %
HPLC ≥99.0 % (ELSD)
Specific optical rotation +18.0° to +21.0° (20°C, 589 nm) (c=10, H2O/NH3)
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm