Tlačiť
D(+)-Manóza, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: (2S,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
MQ200
M2069-100G M2069-25G M2069-500G
SIALM2069-100GEA 243.54 EUR
SIALM2069-100G SIALM2069-25G SIALM2069-500G
D(+)-Manóza, Sigma-Aldrich®
D(+)-Manóza
Vzorec: C₆H₁₂O₆
Mw: 180.16
Teplota varu: 376
Teplota tavenia: 133
Hustota: 1.539 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064122
Číslo CAS: 3458-28-4
EINECS: 222-392-4
Merck Index: 13,05772