Tlačiť
D(+)-Manóza, Millipore®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: (2S,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
MQ200
63580-100G 63580-25G
SIAL63580-100GEA 0 EUR
SIAL63580-100G SIAL63580-25G
D(+)-Manóza, Millipore®
D(+)-Manóza
Vzorec: C₆H₁₂O₆
Mw: 180.16
Teplota varu: 376
Teplota tavenia: 133
Hustota: 1.539 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064122
Číslo CAS: 3458-28-4
EINECS: 222-392-4
Merck Index: 13,05772