Tlačiť
D(+)-Manóza 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: (2S,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
150600010 150600250 150601000 150600025
ACRO150600010EA 1162.03 EUR
ACRO150600010 ACRO150600250 ACRO150601000 ACRO150600025
D(+)-Manóza 99+%
D(+)-Manóza
Vzorec: C₆H₁₂O₆
Mw: 180.16
Teplota varu: 376
Teplota tavenia: 133 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064122
Číslo CAS: 3458-28-4
EINECS: 222-392-4
Merck Index: 13,05772
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.45 %
HPLC ≥99.0 %
Appearance of solution (10 % in water) Clear
Bacterial endotoxins (LAL-test) 0.5 E.U. in 1 ml of a 0.1% soln.
Specific optical rotation +13.5° to +14.9° (20°C, 589 nm) (c=10, water) (after 24 hours, on dry substance)
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm