Tlačiť
D(+)-Glukóza, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Corn sugar, ᴅ-(+)-Glucose, Glucose, D-(+)-Dextrose, (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, Glucolin, Dextrose, D-Glucose
M-Clarity™ quality level = MQ200
49152-1KG 49152-5KG
SIAL49152-1KGEA 155.42 EUR
SIAL49152-1KG SIAL49152-5KG
D(+)-Glukóza, Sigma-Aldrich®
D(+)-Glukóza
Vzorec: C₆H₁₂O₆
Mw: 180.16
Teplota tavenia: 146
Hustota: 1.54 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00148912
Číslo CAS: 50-99-7
EINECS: 200-075-1
Merck Index: 14,04459
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=47ec28c7fd4803097405f8eaef3171b3a40d40c5&vid=62627c96e2ae9f2a0cae732d0ddf0a100247298e&prid=web&clid=SAPDAM