D(+)-Glukóza, AnalaR NORMAPUR® zA
Dodávateľ: VWR Chemicals
Synonymá:
Corn sugar, ᴅ-(+)-Glucose, Glucose, D-(+)-Dextrose, (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, Glucolin, Dextrose, D-Glucose
101174YEA
35.93
EUR
101174Y
101176K
10117HV
101175P
D(+)-Glukóza, AnalaR NORMAPUR® zA
D(+)-Glukóza
Vzorec:
C₆H₁₂O₆ Mw: 180.16 Teplota tavenia: 146 Hustota: 1.54 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00148912 Číslo CAS: 50-99-7 EINECS: 200-075-1 Merck Index: 14,04459 |
|
Výsledky špecifikačného testu
IR Spectrum | Passes test |
Specific optical rotation (10 %; water) | 52.5 - 53.3 ° |
Ignition residue (SO₄) | Max. 0.03 % |
Insolubility in water | Max. 30 ppm |
Water | Max. 0.5 % |
Cl (Chloride) | Max. 25 ppm |
SO₃ (as SO₂) | Max. 5 ppm |
SO₄ (Sulphate) | Max. 25 ppm |
As (Arsenic) | Max. 0.2 ppm |
Cu (Copper) | Max. 1 ppm |
Fe (Iron) | Max. 1 ppm |
Pb (Lead) | Max. 0.5 ppm |