Tlačiť
D(+)-Sacharóza, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: β-ᴅ-Fructofuranosyl-α-ᴅ-glucopyranoside, α-ᴅ-Glucopyranosyl β-ᴅ-fructofuranoside, D(+)-Saccharose, α-ᴅ-Glc-(1→2)-β-ᴅ-Fru, Sucrose
84097-1KG 84097-5KG 84097-250G
SIAL84097-1KGEA 229.44 EUR
SIAL84097-1KG SIAL84097-5KG SIAL84097-250G
D(+)-Sacharóza, Sigma-Aldrich®
D(+)-Sacharóza
Vzorec: C₁₂H₂₂O₁₁
Teplota tavenia: 169…170 °C
Hustota: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006626
Číslo CAS: 57-50-1
EINECS: 200-334-9
Merck Index: 13,08966
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=971b1a9d1f02c06efd63ac665dfb191799fbd5ac&vid=2ddc1affd401bacf02244ae0cb620ff18e440965&prid=web&clid=SAPDAM