Tlačiť
D(+)-Sacharóza Ph. Eur.
Dodávateľ: VWR Chemicals
Synonymá: β-ᴅ-Fructofuranosyl-α-ᴅ-glucopyranoside, α-ᴅ-Glucopyranosyl β-ᴅ-fructofuranoside, D(+)-Saccharose, α-ᴅ-Glc-(1→2)-β-ᴅ-Fru, Sucrose
27483.294EA 71.7 EUR
27483.294 27483.363 27483.465
D(+)-Sacharóza Ph. Eur.
D(+)-Sacharóza
Pozor: Not for parenteral use.
Vzorec: C₁₂H₂₂O₁₁
Mw: 342.3
Teplota tavenia: 169…170 °C
Hustota: 1.29 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006626
Číslo CAS: 57-50-1
EINECS: 200-334-9
Merck Index: 13,08966
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=971b1a9d1f02c06efd63ac665dfb191799fbd5ac&vid=2ddc1affd401bacf02244ae0cb620ff18e440965&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Conforms (see CoA/CoS)
Identification (IR) Passes test
Appearance of solution Passes test
Conductivity (20°C; 31,3 %) Max. 35 µS/cm
Specific optical rotation (26 %; water) 66.3 - 67 °
Colour value Max. 45
Reducing sugars Passes test
SO3 (as SO2) Max. 10 ppm
Loss on drying (105°C; 3 h) Max. 0.1 %
Residual solvents Passes test