Tlačiť
D(+)-Sacharóza
Dodávateľ: PanReac AppliChem
A2211.1000 A2211.5000
A2211.1000EA 77.02 EUR
A2211.1000 A2211.5000
D(+)-Sacharóza
D(+)-Sacharóza
Vzorec: C₁₂H₂₂O₁₁
Teplota tavenia: 169…170 °C
Hustota: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006626
Číslo CAS: 57-50-1
EINECS: 200-334-9
Merck Index: 13,08966
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=971b1a9d1f02c06efd63ac665dfb191799fbd5ac&vid=2ddc1affd401bacf02244ae0cb620ff18e440965&prid=web&clid=SAPDAM