Tlačiť
D(+)-Sacharóza ≥99%
Dodávateľ: Thermo Scientific
A15583.0CEA 270.06 EUR
A15583.0C A15583.36 A15583.0E
D(+)-Sacharóza ≥99%
D(+)-Sacharóza
Vzorec: C₁₂H₂₂O₁₁
Mw: 342,3 g/mol
Teplota tavenia: 186…190 °C
Hustota: 1,580
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006626
Číslo CAS: 57-50-1
EINECS: 200-334-9
Merck Index: 14,8881
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/95/86/2299586.jpg